3-Ethynylpyridin-2-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR944028-1G OR944028-250MG
APOSOR944028-1GEA 440 EUR
APOSOR944028-1G APOSOR944028-250MG
3-Ethynylpyridin-2-amine 95%
3-Ethynylpyridin-2-amine
Formula: C₇H₆N₂
MW: 118,136 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13175219
Núm. CAS: 67346-74-1