5-Chloro-1,3,4-thiadiazole-2-carboxamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR944093-1G OR944093-250MG
APOSOR944093-1GEA 290 EUR
APOSOR944093-1G APOSOR944093-250MG
5-Chloro-1,3,4-thiadiazole-2-carboxamide
5-Chloro-1,3,4-thiadiazole-2-carboxamide
Formula: C₃H₂ClN₃OS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16659015
Núm. CAS: 64837-52-1