(S)-1-Cyclopropylethylamine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-1-Cyclopropylethan-1-amine hydrochloride
OR944229-1G OR944229-250MG
APOSOR944229-1GEA 120 EUR
APOSOR944229-1G APOSOR944229-250MG
(S)-1-Cyclopropylethylamine hydrochloride 95%
(S)-1-Cyclopropylethylamine hydrochloride
Formula: C₅H₁₁N·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21362295
Núm. CAS: 178033-78-8