5-Acetyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 3-acetyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
OR944243-1G
APOSOR944243-1GEA 126 EUR
APOSOR944243-1G
5-Acetyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester 95%
5-Acetyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester
Formula: C₈H₁₀N₂O₃
MW: 182,177 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21362351
Núm. CAS: 37622-89-2