(1-Cyclopropyl-1-methylethyl)amine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR944298-1G OR944298-250MG
APOSOR944298-1GEA 53.8 EUR
APOSOR944298-1G APOSOR944298-250MG
(1-Cyclopropyl-1-methylethyl)amine hydrochloride 95%
(1-Cyclopropyl-1-methylethyl)amine hydrochloride
Formula: C₆H₁₃N·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23144031
Núm. CAS: 17397-13-6