4,6-Dimethylpicolinic acid hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR944312-1G
OR944312-250MG
APOSOR944312-1GEA
0
EUR
APOSOR944312-1G
APOSOR944312-250MG
4,6-Dimethylpicolinic acid hydrochloride 95%
4,6-Dimethylpicolinic acid hydrochloride
Formula:
C₈H₉NO₂·ClH Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD23378465 Núm. CAS: 1391733-66-6 |