Pyrazole-1-carbonyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1H-Pyrazole-1-carbonyl chloride
OR944313-1G OR944313-250MG
APOSOR944313-1GEA 806 EUR
APOSOR944313-1G APOSOR944313-250MG
Pyrazole-1-carbonyl chloride 95%
Pyrazole-1-carbonyl chloride
Formula: C₄H₃ClN₂O
MW: 130,532 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23378466
Núm. CAS: 53355-55-8