2-(4-Methylcyclohexyl)acetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR944568-1G OR944568-250MG
APOSOR944568-1GEA 128 EUR
APOSOR944568-1G APOSOR944568-250MG
2-(4-Methylcyclohexyl)acetic acid 95%
2-(4-Methylcyclohexyl)acetic acid
Formula: C₉H₁₆O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00074993
Núm. CAS: 6603-71-0