3-Acetyl-3-chloro-dihydro-furan-2-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR944586-1G OR944586-250MG
APOSOR944586-1GEA 290 EUR
APOSOR944586-1G APOSOR944586-250MG
3-Acetyl-3-chloro-dihydro-furan-2-one 95%
3-Acetyl-3-chloro-dihydro-furan-2-one
Formula: C₆H₇ClO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08448079
Núm. CAS: 2986-00-7