[3-(Thien-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR9446-100MG
OR9446-250MG
APOSOR9446-100MGEA
40.8
EUR
APOSOR9446-100MG
APOSOR9446-250MG
[3-(Thien-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
[3-(Thien-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
Formula:
C₉H₈N₂O₂S MW: 208,237 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00665861 Núm. CAS: 959582-96-8 |