2-Phenylcyclopropylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Phenylcyclopropan-1-amine
OR944624-1G
OR944624-5G
APOSOR944624-1GEA
190
EUR
APOSOR944624-1G
APOSOR944624-5G
2-Phenylcyclopropylamine 97%
2-Phenylcyclopropylamine
Formula:
C₉H₁₁N MW: 133,19 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD04114536 Núm. CAS: 54-97-7 |