tert-Butyl piperidine-4-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR944680-1G OR944680-250MG
APOSOR944680-1GEA 156 EUR
APOSOR944680-1G APOSOR944680-250MG
tert-Butyl piperidine-4-carboxylate 95%
tert-Butyl piperidine-4-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02684429
Núm. CAS: 138007-24-6