4,5-Dihydro-2-(methylthio)-1H-imidazole-1-carboxylic acid methyl ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 2-(methylthio)-4,5-dihydro-1H-imidazole-1-carboxylate
OR944682-1G OR944682-250MG
APOSOR944682-1GEA 154 EUR
APOSOR944682-1G APOSOR944682-250MG
4,5-Dihydro-2-(methylthio)-1H-imidazole-1-carboxylic acid methyl ester 95%
4,5-Dihydro-2-(methylthio)-1H-imidazole-1-carboxylic acid methyl ester
Formula: C₆H₁₀N₂O₂S
MW: 174,221 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25965248
Núm. CAS: 60546-77-2