2,3-Dimethyl-p-benzoquinone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,3-Dimethylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
OR944683-1G OR944683-250MG
APOSOR944683-1GEA 415 EUR
APOSOR944683-1G APOSOR944683-250MG
2,3-Dimethyl-p-benzoquinone 95%
2,3-Dimethyl-p-benzoquinone
Formula: C₈H₈O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01663149
Núm. CAS: 526-86-3