(4-Chloro-3-methoxyphenyl)methanamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR944953-1G OR944953-250MG
APOSOR944953-1GEA 632 EUR
APOSOR944953-1G APOSOR944953-250MG
(4-Chloro-3-methoxyphenyl)methanamine 95%
(4-Chloro-3-methoxyphenyl)methanamine
Formula: C₈H₁₀ClNO
MW: 171,624 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09752213
Núm. CAS: 247569-42-2