4-Chloro-6-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR944957-100MG OR944957-250MG
APOSOR944957-100MGEA 79.9 EUR
APOSOR944957-100MG APOSOR944957-250MG
4-Chloro-6-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95+%
4-Chloro-6-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Formula: C₈H₇ClN₂
MW: 166,608 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12401559
Núm. CAS: 178268-92-3