Methyl 5-aminopentanoate hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR944993-1G OR944993-5G
APOSOR944993-1GEA 0 EUR
APOSOR944993-1G APOSOR944993-5G
Methyl 5-aminopentanoate hydrochloride 98%
Methyl 5-aminopentanoate hydrochloride
Formula: C₆H₁₃NO₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13368250
Núm. CAS: 29840-56-0