6-Bromo-2-(methylsulphonyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR945026-1G OR945026-250MG
APOSOR945026-1GEA 267 EUR
APOSOR945026-1G APOSOR945026-250MG
6-Bromo-2-(methylsulphonyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
6-Bromo-2-(methylsulphonyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formula: C₁₀H₁₂BrNO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11109847
Núm. CAS: 1046816-12-9