6-Methoxy-3-methylisoquinoline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR945035-1G OR945035-250MG
APOSOR945035-1GEA 95.7 EUR
APOSOR945035-1G APOSOR945035-250MG
6-Methoxy-3-methylisoquinoline 95%
6-Methoxy-3-methylisoquinoline
Formula: C₁₁H₁₁NO
MW: 173.211 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01846013
Núm. CAS: 14446-31-2