Methyl 2-amino-2-phenylacetate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-amino-2-phenylacetate
OR945143-1G OR945143-5G
APOSOR945143-1GEA 132 EUR
APOSOR945143-1G APOSOR945143-5G
Methyl 2-amino-2-phenylacetate
Methyl 2-amino-2-phenylacetate
Formula: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,189 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD01026128
Núm. CAS: 26682-99-5