(2,4-Dimethoxybenzyl)methylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR945146-1G OR945146-5G
APOSOR945146-1GEA 0 EUR
APOSOR945146-1G APOSOR945146-5G
(2,4-Dimethoxybenzyl)methylamine 97%
(2,4-Dimethoxybenzyl)methylamine
Formula: C₁₀H₁₅NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04633426
Núm. CAS: 102503-23-1