2-Methyl-2-morpholinopropanenitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR945205-1G OR945205-250MG
APOSOR945205-1GEA 770 EUR
APOSOR945205-1G APOSOR945205-250MG
2-Methyl-2-morpholinopropanenitrile 95%
2-Methyl-2-morpholinopropanenitrile
Formula: C₈H₁₄N₂O
Número MDL: MFCD04639674
Núm. CAS: 35666-81-0