2-(1H-Indol-1-yl)propanoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR945240-1G
OR945240-250MG
APOSOR945240-1GEA
877
EUR
APOSOR945240-1G
APOSOR945240-250MG
2-(1H-Indol-1-yl)propanoic acid 95%
2-(1H-Indol-1-yl)propanoic acid
Formula:
C₁₁H₁₁NO₂ MW: 189,211 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11844460 Núm. CAS: 131488-64-7 |