6-Chloro-2,2-dimethyl-3,4-dihydro-1,4-benzoxazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR945251-1G OR945251-250MG
APOSOR945251-1GEA 68.3 EUR
APOSOR945251-1G APOSOR945251-250MG
6-Chloro-2,2-dimethyl-3,4-dihydro-1,4-benzoxazine 95%
6-Chloro-2,2-dimethyl-3,4-dihydro-1,4-benzoxazine
Formula: C₁₀H₁₂ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14539604
Núm. CAS: 1216138-03-2