2-(Methoxymethyl)-morpholine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR945273-1G OR945273-250MG OR945273-500MG
APOSOR945273-1GEA 980 EUR
APOSOR945273-1G APOSOR945273-250MG APOSOR945273-500MG
2-(Methoxymethyl)-morpholine hydrochloride 97%
2-(Methoxymethyl)-morpholine hydrochloride
Formula: C₆H₁₃NO₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16294690
Núm. CAS: 144053-99-6