3-Amino-5-chloropyrazine-2-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR945353-100MG OR945353-250MG
APOSOR945353-100MGEA 144 EUR
APOSOR945353-100MG APOSOR945353-250MG
3-Amino-5-chloropyrazine-2-carboxylic acid 95%
3-Amino-5-chloropyrazine-2-carboxylic acid
Formula: C₅H₄ClN₃O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18250527
Núm. CAS: 1260663-68-0