Methyl 2-aminopent-4-enoate hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR945414-1G OR945414-250MG
APOSOR945414-1GEA 116 EUR
APOSOR945414-1G APOSOR945414-250MG
Methyl 2-aminopent-4-enoate hydrochloride 95%
Methyl 2-aminopent-4-enoate hydrochloride
Formula: C₆H₁₁NO₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25955960
Núm. CAS: 115289-55-9