(R)-1-Boc-2-[methoxy(methyl)carbamoyl]pyrrolidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR945542-1G OR945542-500MG OR945542-5G
APOSOR945542-1GEA 261 EUR
APOSOR945542-1G APOSOR945542-500MG APOSOR945542-5G
(R)-1-Boc-2-[methoxy(methyl)carbamoyl]pyrrolidine 97%
(R)-1-Boc-2-[methoxy(methyl)carbamoyl]pyrrolidine
Formula: C₁₂H₂₂N₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09756517
Núm. CAS: 288086-98-6