Methyl 1-ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR945550-1G OR945550-250MG
APOSOR945550-1GEA 447 EUR
APOSOR945550-1G APOSOR945550-250MG
Methyl 1-ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 95%
Methyl 1-ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Formula: C₇H₁₀N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13174882
Núm. CAS: 119458-46-7