2-Chloro-6-methoxypyridin-4-amine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR945855-250MG OR945855-1G
APOSOR945855-250MGEA 85.7 EUR
APOSOR945855-250MG APOSOR945855-1G
2-Chloro-6-methoxypyridin-4-amine 95+%
2-Chloro-6-methoxypyridin-4-amine
Formula: C₆H₇ClN₂O
MW: 158,586 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD13189324
Núm. CAS: 1008304-85-5