N,N-Dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR945862-1G
APOSOR945862-1GEA 163 EUR
APOSOR945862-1G
N,N-Dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-amine 95%
N,N-Dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-amine
Formula: C₈H₁₀N₄
MW: 162,192 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13178167
Núm. CAS: 63725-50-8