5-Chlorothiazolo[5,4-b]pyridine 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR945866-1G OR945866-250MG
APOSOR945866-1GEA 190 EUR
APOSOR945866-1G APOSOR945866-250MG
5-Chlorothiazolo[5,4-b]pyridine 99%
5-Chlorothiazolo[5,4-b]pyridine
Formula: C₆H₃ClN₂S
MW: 170,619 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22199690
Núm. CAS: 1313726-12-3