tert-Butyl 2-(methylsulphonyl)acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR945903-1G OR945903-250MG
APOSOR945903-1GEA 435 EUR
APOSOR945903-1G APOSOR945903-250MG
tert-Butyl 2-(methylsulphonyl)acetate 95%
tert-Butyl 2-(methylsulphonyl)acetate
Formula: C₇H₁₄O₄S
MW: 194.249 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19632339
Núm. CAS: 70018-13-2