5-Chloro-2-methylpyrimidine-4-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR945918-1G OR945918-250MG
APOSOR945918-1GEA 841 EUR
APOSOR945918-1G APOSOR945918-250MG
5-Chloro-2-methylpyrimidine-4-carboxylic acid 95%
5-Chloro-2-methylpyrimidine-4-carboxylic acid
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00223741
Núm. CAS: 74840-47-4