trans-3-(Benzyloxy)cyclobutanamine
Proveedor: Apollo Scientific
OR945984-1G OR945984-250MG OR945984-500MG
APOSOR945984-1GEA 899 EUR
APOSOR945984-1G APOSOR945984-250MG APOSOR945984-500MG
trans-3-(Benzyloxy)cyclobutanamine
trans-3-(Benzyloxy)cyclobutanamine
Formula: C₁₁H₁₅NO
MW: 177,243 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16660373
Núm. CAS: 905821-36-5