1-Azaspiro[4.5]decane-2,8-dione
Proveedor: Apollo Scientific
OR946154-1G OR946154-5G
APOSOR946154-1GEA 264 EUR
APOSOR946154-1G APOSOR946154-5G
1-Azaspiro[4.5]decane-2,8-dione
1-Azaspiro[4.5]decane-2,8-dione
Formula: C₉H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14706827
Núm. CAS: 749861-03-8