2-Chloro-5,7-dihydrofuro[3,4-b]pyridine ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR946157-100MG OR946157-500MG
APOSOR946157-100MGEA 714 EUR
APOSOR946157-100MG APOSOR946157-500MG
2-Chloro-5,7-dihydrofuro[3,4-b]pyridine ≥98%
2-Chloro-5,7-dihydrofuro[3,4-b]pyridine
Formula: C₇H₆ClNO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD24386279
Núm. CAS: 1464091-43-7