1-Methyl-3-methylidenecyclobutane-1-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR946186-1G OR946186-250MG OR946186-500MG
APOSOR946186-1GEA 1800 EUR
APOSOR946186-1G APOSOR946186-250MG APOSOR946186-500MG
1-Methyl-3-methylidenecyclobutane-1-carboxylic acid
1-Methyl-3-methylidenecyclobutane-1-carboxylic acid
Formula: C₇H₁₀O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19231380
Núm. CAS: 286442-86-2