8-Methoxyquinoline-2-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR946222-1G OR946222-250MG
APOSOR946222-1GEA 78.3 EUR
APOSOR946222-1G APOSOR946222-250MG
8-Methoxyquinoline-2-carbaldehyde 95%
8-Methoxyquinoline-2-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₉NO₂
MW: 187,195 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05864557
Núm. CAS: 103854-64-4