2,6-Dimethylisonicotinaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR946275-1G OR946275-250MG
APOSOR946275-1GEA 267 EUR
APOSOR946275-1G APOSOR946275-250MG
2,6-Dimethylisonicotinaldehyde 95%
2,6-Dimethylisonicotinaldehyde
Formula: C₈H₉NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06410687
Núm. CAS: 18206-06-9