4-Chloro-1,2-benzoxazol-3-amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR946341-1G
OR946341-5G
APOSOR946341-1GEA
219
EUR
APOSOR946341-1G
APOSOR946341-5G
4-Chloro-1,2-benzoxazol-3-amine 98%
4-Chloro-1,2-benzoxazol-3-amine
Formula:
C₇H₅ClN₂O MW: 168,58 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11186205 Núm. CAS: 868271-15-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...