6-Chloro-1,2-benzoxazol-3-amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR946354-1G OR946354-5G
APOSOR946354-1GEA 458 EUR
APOSOR946354-1G APOSOR946354-5G
6-Chloro-1,2-benzoxazol-3-amine 98%
6-Chloro-1,2-benzoxazol-3-amine
Formula: C₇H₅ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09055056
Núm. CAS: 89692-53-5