3-(Chloromethyl)-N,N-dimethylbenzamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR946373-10G OR946373-1G OR946373-5G
APOSOR946373-10GEA 754 EUR
APOSOR946373-10G APOSOR946373-1G APOSOR946373-5G
3-(Chloromethyl)-N,N-dimethylbenzamide 98%
3-(Chloromethyl)-N,N-dimethylbenzamide
Formula: C₁₀H₁₂ClNO
MW: 197,661 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11208394
Núm. CAS: 442910-26-1