4-(3-Methoxypropoxy)benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR946389-10G OR946389-1G OR946389-5G
APOSOR946389-10GEA 864 EUR
APOSOR946389-10G APOSOR946389-1G APOSOR946389-5G
4-(3-Methoxypropoxy)benzonitrile 98%
4-(3-Methoxypropoxy)benzonitrile
Formula: C₁₁H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11531994
Núm. CAS: 943150-79-6