3-[(Diethylamino)methyl]benzonitrile 98%

Proveedor: Apollo Scientific

OR946392-1G OR946392-5G
APOSOR946392-1GEA 219 EUR
APOSOR946392-1G APOSOR946392-5G
3-[(Diethylamino)methyl]benzonitrile 98%
3-[(Diethylamino)methyl]benzonitrile
Formula: C₁₂H₁₆N₂
MW: 188,269 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09931537
Núm. CAS: 1016701-33-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR