4-(2-Ethoxy-2-oxoethoxy)benzeneboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR9464-1G
OR9464-5G
APOSOR9464-1GEA
125
EUR
APOSOR9464-1G
APOSOR9464-5G
4-(2-Ethoxy-2-oxoethoxy)benzeneboronic acid 98%
4-(2-Ethoxy-2-oxoethoxy)benzeneboronic acid
Formula:
C₁₀H₁₃BO₅ Pto. de fusión: 145…147 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08235079 Núm. CAS: 282116-97-6 |