2-(Cyclopentyloxy)benzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR946444-1G OR946444-250MG OR946444-5G
APOSOR946444-1GEA 270 EUR
APOSOR946444-1G APOSOR946444-250MG APOSOR946444-5G
2-(Cyclopentyloxy)benzaldehyde 97%
2-(Cyclopentyloxy)benzaldehyde
Formula: C₁₂H₁₄O₂
MW: 190,238 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04132910
Núm. CAS: 145742-38-7