2-Chloro-N-methyl-6-nitroaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR946450-10G OR946450-1G OR946450-5G
APOSOR946450-10GEA 502 EUR
APOSOR946450-10G APOSOR946450-1G APOSOR946450-5G
2-Chloro-N-methyl-6-nitroaniline 98%
2-Chloro-N-methyl-6-nitroaniline
Formula: C₇H₇ClN₂O₂
MW: 186,596 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06408851
Núm. CAS: 75438-12-9