3-Cyano-N-isopropylbenzamide 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR946460-1G OR946460-5G
APOSOR946460-1GEA 219 EUR
APOSOR946460-1G APOSOR946460-5G
3-Cyano-N-isopropylbenzamide 96%
3-Cyano-N-isopropylbenzamide
Formula: C₁₁H₁₂N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09940478
Núm. CAS: 623569-57-3