3-Cyano-N-cyclopropylbenzamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR946461-1G OR946461-5G
APOSOR946461-1GEA 219 EUR
APOSOR946461-1G APOSOR946461-5G
3-Cyano-N-cyclopropylbenzamide 98%
3-Cyano-N-cyclopropylbenzamide
Formula: C₁₁H₁₀N₂O
MW: 186,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09946575
Núm. CAS: 1016788-06-9